W464755
Geranium thiazole
≥98%, FG
Sinonimo/i:
4,5-Dimethyl-2-isobutyl thiazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
geranium; green; nutty; vegetable; earthy
Stringa SMILE
CC(C)Cc1nc(C)c(C)s1
InChI
1S/C9H15NS/c1-6(2)5-9-10-7(3)8(4)11-9/h6H,5H2,1-4H3
NSVPHVLZAKJSGV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)