108812
2-Aminobenzothiazole
97%
Sinonimo/i:
2-Benzothiazolamine
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
126-129 °C (lit.)
Solubilità
H2O: very slightly soluble
alcohol: freely soluble
chloroform: freely soluble
concentrated acid: soluble
diethyl ether: freely soluble
Stringa SMILE
Nc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?