Key Documents
739731
Sigma-Aldrich
2-Aminooxazole
97%
Sinonimo/i:
2-Oxazolamine, Oxazole-2-ylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
90-95 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ncco1
InChI
1S/C3H4N2O/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
ACTKAGSPIFDCMF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Bini Mathew et al.
European journal of medicinal chemistry, 210, 112952-112952 (2020-11-04)
ALS is a rare type of progressive neurological disease with unknown etiology. It results in the gradual degeneration and death of motor neurons responsible for controlling the voluntary muscles. Identification of mutations in the superoxide dismutase (SOD) 1 gene has