Documenti fondamentali
324213
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5FN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
183-185 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1nc2ccc(F)cc2s1
InChI
1S/C7H5FN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)
CJLUXPZQUXVJNF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K Savithri et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 2018, 2452869-2452869 (2018-07-28)
Two novel oxidovanadium(IV) complexes with a new bidentate (O- and N-) imine-based ligand 2-((E)-(6-fluorobenzo[d]thiazol-2-ylimino)methyl)-6-methoxyphenol (HL) were synthesized under in situ experimental condition where VOSO4 acts as a kinetic template in the ratio 2 : 1 (L : M) and mixed ligand complex using 1,10-phenanthroline
Global Trade Item Number
SKUGTIN
324213-1G
324213-25G
324213-5G4061833321454