Documenti fondamentali
683329
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
96%
Sinonimo/i:
6-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5F3N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
120-124 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1nc2ccc(cc2s1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3N2S/c9-8(10,11)4-1-2-5-6(3-4)14-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
WEDYEBJLWMPPOK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)