Documenti fondamentali
W460822
Sigma-Aldrich
Guaiacol isobutyrate
≥95%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero FEMA:
4608
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.945
NACRES:
NA.21
Organolettico:
nutty; fruity
Grado:
FG
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Grado
FG
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
nutty; fruity
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
201.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93.89 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)