Documenti fondamentali
W478515
Sigma-Aldrich
2-Octyl-2-dodecenal
mixture of cis and trans, 94%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H38O
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.52
Numero FEMA:
4785
Codice UNSPSC:
12164502
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
94%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
waxy
Stringa SMILE
O=C\C(=C/CCCCCCCCC)\CCCCCCCC
InChI
1S/C20H38O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h18-19H,3-17H2,1-2H3/b20-18-
WLUZPPJJEOWTBI-ZZEZOPTASA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W478515-SAMPLE-K4061838696403
W478515-100G-K4061838696281
W478515-1KG-K4061838696298