W401755
Bacon dithiazine
solution in EtOH
Sinonimo/i:
2,4,6-Tris(2-methylpropyl)-1,3,5-dithiazinane
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
bacon; meaty; smoky
Stringa SMILE
S1C(SC(NC1CC(C)C)CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C15H31NS2/c1-10(2)7-13-16-14(8-11(3)4)18-15(17-13)9-12(5)6/h10-16H,7-9H2,1-6H3
RQGPQWUKHADVPF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W401755-100G-K | |
W401755-1KG-K | |
W401755-SAMPLE-K |