Documenti fondamentali
W474815
Sigma-Aldrich
2,4,6-triethyl-1,3,5-dithiazinane
≥95%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H19NS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.38
Numero FEMA:
4748
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
15.054
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; meaty; brown; roasted; sulfurous
Stringa SMILE
S1C(SC(NC1CC)CC)CC
InChI
1S/C9H19NS2/c1-4-7-10-8(5-2)12-9(6-3)11-7/h7-10H,4-6H2,1-3H3
AANIECMHWBXFCP-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)