Documenti fondamentali
T88404
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trithiane
97%
Sinonimo/i:
sym.-Trithiane, Thioformaldehyde trimer
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.27
Beilstein:
79834
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
215-220 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
C1SCSCS1
InChI
1S/C3H6S3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
LORRLQMLLQLPSJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)