Documenti fondamentali
280925
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropiophenone
98%
Sinonimo/i:
tert-Butyl phenyl ketone, Pivalophenone
About This Item
Formula condensata:
C6H5COC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Beilstein:
1906460
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
219-222 °C (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-11(2,3)10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
OECPUBRNDKXFDX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The electrocarboxylation of 2,2-dimethylpropiophenone has been carried out in N-methyl-2-pyrrolidone in a diaphragmless cell equipped with a carbon cathode and an aluminium sacrificial anode.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An unexpected ring carboxylation in the electrocarboxylation of aromatic ketones.
Scialdone ONOFRIO, et al.
Electrochimica Acta, 51(17), 3500-3505 (2006)