M9203
2′-Methoxyacetophenone
99%
Sinonimo/i:
2-Acetylanisole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5393 (lit.)
P. eboll.
131 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?