Documenti fondamentali
311294
Sigma-Aldrich
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H21N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.28
Beilstein:
4174812
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
Densità
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CCN(C)CCN(C)CC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
WLDGDTPNAKWAIR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful ligand for preparing transition metal complexes.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Inorganic Chemistry, 33, 3990-3990 (1994)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1780-1780 (1992)
Journal of the American Chemical Society, 114, 10676-10676 (1992)