525693
6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-6-formylpyridine, 2-Bromopyridine-6-carboxaldehyde, 2-Bromopyridyl-6-carboxaldehyde, 2-Formyl-6-bromopyridine, 6-Bromo-2-formylpyridine, 6-Bromo-2-pyridinecarbaldehyde, 6-Bromopicolinaldehyde, 6-Bromopyridine-2-aldehyde
Saggio
97%
Punto di fusione
81-85 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-4H
QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 6-([2,2′-bi(1,3-dithiolylidene)]-4-yl)picolinaldehyde
- tris(2-pyridylmethyl)amine (Tpy) derivative having Tpy core bearing a 3-formyl-phenyl substituent on one of the three arms
- syn- and anti- forms of 4-(6-bromopyridin-2-yl)-3-methyl-3-phenyloxetan-2-one
- 6-(2,4,6-triisopropylphenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
525693-10G | 4061832552101 |
525693-1G | 4061825754512 |