Documenti fondamentali
632147
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
96%
Sinonimo/i:
2-Bromo-3-formylpyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H
GNFWMEFWZWXLIN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3