Documenti fondamentali
644102
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
98-102 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-1-5(4-9)2-8-3-6/h1-4H
NGUVGKAEOFPLDT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L136859-1EA
644102-1G
644102-5G4061832250144