Documenti fondamentali
694177
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
95%
Sinonimo/i:
5-Bromo-2-picolinaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
91-96 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccc(C=O)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-5-1-2-6(4-9)8-3-5/h1-4H
ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
694177-1G4061832778679