Documenti fondamentali
752924
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
95%
Sinonimo/i:
Trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H2F6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.306
Densità
1.611 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O3S/c4-2(5,6)1-12-13(10,11)3(7,8)9/h1H2
RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent used in thenantioselective preparation of cyclic N-aryl hydroxamic acids via phase-transfer catalyzed alkylation of nitrobenzyl bromides to give nirophenylalanines
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Laura A McAllister et al.
The Journal of organic chemistry, 76(9), 3484-3497 (2011-04-02)
We describe a generalized approach to stereocontrolled synthesis of substituted cyclic hydroxamic acids (3-amino-1-hydroxy-3,4-dihydroquinolinones) by selective reduction of substituted 2-nitrophenylalanine substrates. Compounds in this series have antibacterial properties and have also recently been reported as KAT II inhibitors. The key
Global Trade Item Number
SKUGTIN
752924-5G4061833339831