Documenti fondamentali
246530
Sigma-Aldrich
Ethyl trifluoromethanesulfonate
99%
Sinonimo/i:
Ethyl 1,1,1-trifluoromethanesulfonate, Ethyl triflate, Ethyl trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulfonic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CF3SO2OC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.13
Beilstein:
1770746
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.336 (lit.)
P. ebollizione
115 °C (lit.)
Densità
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Stringa SMILE
CCOS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O3S/c1-2-9-10(7,8)3(4,5)6/h2H2,1H3
UVECLJDRPFNRRQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl trifluoromethanesulfonate (EtOTf) is a useful reagent used in organic synthesis that can be used to introduce an ethyl group into a variety of compounds. EtOTf is also a good leaving group, which makes it useful in a variety of other reactions, such as nucleophilic substitutions and eliminations.
Applicazioni
Ethyl trifluoromethanesulfonate can be used as a precursor to prepare ionic liquids with triflate anions. It is reacted with a selected amine in the presence of a base, resulting in the formation of the desired ionic liquid with a triflate anion.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)