Key Documents
8.18035
Sigma-Aldrich
Methyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H3F3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
206-371-7
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
P. eboll.
99 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 38 °C
Densità
1.49 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay 1H-NMR: ≥ 90.0 %
Purity 19F-NMR: ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.490 - 1.500
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup