Documenti fondamentali
563013
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
6-Bromopiperonal
About This Item
Formula condensata:
C6H2BrCHOCH2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc2OCOc2cc1Br
InChI
1S/C8H5BrO3/c9-6-2-8-7(11-4-12-8)1-5(6)3-10/h1-3H,4H2
CSQUXTSIDQURDV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde can be synthesized by subjecting, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde to bromination.
Applicazioni
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde may be used to synthesize, 2H-indazoles and 2-allyl-N-[(6-bromobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methyl]aniline
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
?Facile derivatization of 1, 3-benzodioxole-5-carboxaldehyde and their
antimicrobial activities?
Ogunjobi KJ and Lajide L et al.
Journal of Natural Products and Biomedical Research, 1(2) (2015)
"Consecutive Condensation, C?N and N?N Bond Formations: A Copper-Catalyzed One-Pot Three-Component Synthesis of 2 H-Indazole"
Kumar RM, et al.
Organic Letters, 13(13), 3542-3545 (2011)
"Synthesis of Substituted Tetrahydroindoloisoquinoline Derivatives via
Intramolecular Pd-Catalyzed Alkene Carboamination Reactions"
Alicea J and Wolfe PJ
The Journal of Organic Chemistry, 79(9), 4212-4217 (2014)