P2795
Phytosphingosine hydrochloride
Sinonimo/i:
4-Hydroxysphinganine, PHS
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Punteggio alternativa più verde
old score: 19
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Tipo di lipide
sphingolipids
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C18H39NO3.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(21)18(22)16(19)15-20;/h16-18,20-22H,2-15,19H2,1H3;1H/t16-,17+,18-;/m0./s1
GDKAAHDFPOWGQE-RXQQAGQTSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?