Documenti fondamentali
375368
Millipore
HEPES
≥99% dry basis (titration), 1M solution, amniosulfonic acid buffer
Sinonimo/i:
Acido 4-(2-idrossietil)piperazina-1-etansolfonico, N-(2-idrossietil)piperazina-N′-(acido 2-etansolfonico)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.30
Beilstein:
883043
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Nome del prodotto
HEPES, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), 1M zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 144654
Saggio
≥99% dry basis (titration)
Stato
solution
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear colorless
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer absorbance: <0.05 at 260 nm, 1 M, H2O; pKa: 7.55 at 20°C). Active in the pH range of 6.0 to 8.5.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
1.0 M solution of Cat. No. 391338. Sterile-filtered.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
HEPES BioUltra, for molecular biology, &#8805;99.5% (T)
Sigma-Aldrich
54457
HEPES
HEPES Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1428
HEPES
HEPES
SAFC
PHG0001
HEPES
HEPES &#8805;99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
H7006
HEPES
HEPES BioPerformance Certified, &#8805;99.5% (titration), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H4034
HEPES