H3662
HEPES sodium salt solution
BioReagent, 1M, suitable for cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered (0.2 μm filtered)
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
solution
Concentrazione
0.90-1.10 M
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Bioburden, tested
DNase, RNase. Protease, Nickase, free
endotoxin, tested
<5 ppm Heavy metals (as Pb)
Cationi in tracce
Fe: <5 ppm
Stringa SMILE
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?