Documenti fondamentali
H0887
Sigma-Aldrich
HEPES
1M, liquid, pH 7.0-7.6, suitable for cell culture, BioXtra, BioReagent
Sinonimo/i:
N-(2-idrossietil)piperazina-N′-(acido 2-etansolfonico)
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161704
ID PubChem:
NACRES:
NA.75
Nome del prodotto
HEPES, 1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
BioXtra
Saggio
0.9—1.1 M
Stato
liquid
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry)
dry at room temperature
Concentrazione
1 M
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
colorless
pH
7.0-7.6
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
7.5
Densità
1.1 g/cm3
Compatibilità
suitable for component for culture media
suitable for electrophoresis
applicazioni
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCN1CCN(CCS(=O)(O)=O)CC1
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La soluzione tampone HEPES, una soluzione 1M di acido 4-(2-idrossietil)piperazina-1-etansolfonico, viene utilizzata come tampone biologico essenziale nella ricerca in biologia, biologia cellulare e biochimica. In virtù dell′intervallo di pH in cui è efficace, 6,8 - 8,2, questo tampone zwitterionico trova larga diffusione e risulta idoneo per una variegata serie di applicazioni di ricerca. Come agente tampone, l′HEPES si distingue in particolar modo allorché impiegato nei terreni di coltura cellulare, giacché offre numerosi vantaggi rispetto ad alternative quali il Tris o il tampone fosfato. Nello specifico, l′HEPES si caratterizza per una tossicità cellulare ridotta, garantendo così uno stato di salute ed una vitalità delle cellule ottimali.
Inoltre, è più efficace dei tamponi bicarbonato (NaHCO3) quanto a capacità di mantenere stabile il pH fisiologico, a dispetto delle variazioni nella concentrazione di diossido di carbonio determinate dalla respirazione cellulare, un fattore questo fondamentale nella conservazione dell′omeostasi cellulare. Al di là dei risultati eccezionali che consegue nelle colture cellulari, l′HEPES trova applicazione in un discreto numero di studi in ambito biologico e biochimico. Può essere usato anche in tecniche quali l′immunoprecipitazione, la lisi cellulare o l′imaging cellulare dal vivo, assicurando un ambiente stabile e controllato per le procedure sperimentali. La combinazione tra la sua versatilità, la sua eccezionale capacità tamponante e le ridotte interazioni con altre molecole fanno dell′HEPES uno strumento indispensabile in svariate aree di ricerca.
È usato di solito in coltura cellulare a concentrazioni comprese tra 5 mM e 30 mM. L′HEPES è utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, inclusa la coltura tissutale. È comunemente usato per tamponare i terreni per coltura cellulare esposti all′aria. L′HEPES è utilizzato in esperimenti in vitro sul Mg.
Applicazioni
L′HEPES è stato usato come componente di
  • soluzione salina bilanciata di Hank, terreno Eagle modificato da Dulbecco (DMEM) e DMEM senza glucosio, che vengono usati nella preparazione di sezioni tissutali’’
  • Tamponi utilizzati in misure di conduttanza locale sul versante basolaterale degli inserti cellulari per indagare la selettività cationica
  • terreni di coltura cellulare per fornire loro la capacità tamponante necessaria a mantenere stabile il pH della linea cellulare
  • soluzioni tampone impiegate nella decellularizzazione del nucleo polposo porcino
Caratteristiche e vantaggi
  • Prodotto di purezza elevata per la ricerca in ambito biochimico e biologico
  • Filtrato sterilmente e testato per colture cellulari
  • Efficace nell′intervallo di pH 6,8-8,2 con una pKa di 7,5 a 25 °C
  • La disponibilità di una soluzione pronta all′uso riduce i tempi di preparazione
Avvertenza
Concentrazioni di HEPES oltre 40 mM possono essere tossiche per alcuni tipi di cellule.
Nota sulla preparazione
Preparato da HEPES acido libero e acqua di grado per coltura cellulare.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
The role of the endocrine system in feeding-induced tissue-specific circadian entrainment.
Sato M, et al.
Cell Reports, 8(2), 393-401 (2014)
Assessing the corrosion of biodegradable magnesium implants: a critical review of current methodologies and their limitations.
Kirkland Nt
Acta Biomaterialia, 8, 925-936 (2012)
Kaixi Tang et al.
PLoS computational biology, 14(7), e1006303-e1006303 (2018-07-06)
Focal adhesions are protein complexes that anchor cells to the extracellular matrix. During migration, the growth and disassembly of these structures are spatiotemporally regulated, with new adhesions forming at the leading edge of the cell and mature adhesions disassembling at
Zuzana Keckesova et al.
Nature, 543(7647), 681-686 (2017-03-23)
Post-mitotic, differentiated cells exhibit a variety of characteristics that contrast with those of actively growing neoplastic cells, such as the expression of cell-cycle inhibitors and differentiation factors. We hypothesized that the gene expression profiles of these differentiated cells could reveal
Chiao-Chen Chen et al.
Analytical chemistry, 85(7), 3621-3628 (2013-02-21)
Elucidation of epithelial transport across transcellular or paracellular pathways promises to advance the present understanding of ion transport and enables regulation of cell junctions critical to the cell and molecular biology of the epithelium. Here, we demonstrate a new instrumental
Articoli
This article discusses attachment-dependent cell growth and cell proliferation investigations using the MultiScreen Assay System from Millipore.