Key Documents
H4034
Sigma-Aldrich
HEPES
BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Acido 4-(2-idrossietil)piperazina-1-etansolfonico, N-(2-idrossietil)piperazina-N′-(acido 2-etansolfonico)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.30
Beilstein:
883043
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado
BioPerformance Certified
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (titration)
Forma fisica
crystalline powder
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
competitive inhibition ELISA: suitable
Impurezze
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
Colore
white
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
Assorbimento
≤0.05 at 260 in H2O at 0.1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
Compatibilità
suitable for Western blot
suitable for component for culture media
applicazioni
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
Attività estranea
DNase, RNase, NICKase, protease, none detected
Stringa SMILE
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il tampone HEPES non esercita azione citotossica sulle cellule e può quindi essere utilizzato nelle colture di cellule animali.
L′HEPES viene descritto come uno dei migliori tamponi universali disponibili per la ricerca in campo biologico. A pH biologici la molecola è zwitterionica; è efficace come tampone in un intervallo di pH compreso tra 6,8 e 8,2. L′HEPES trova impiego in un'ampia gamma di applicazioni, inclusa le colture di tessuti. È comunemente utilizzato per tamponare i terreni per colture cellulari esposti all′aria. L′HEPES viene impiegato in esperimenti in vitro sul Mg.
L′HEPES, o acido 4-(2-idrossietil)piperazin-1-etansolfonico, è un acido amminosolfonico N-sostituito zwitterionico con capacità tampone. Dà prova di un′eccezionale capacità tampone nell′intervallo di pH tra 6,8 e 8,2, potendo vantare una pKa di 7,48 a 25 °C. Universalmente riconosciuto come uno dei tamponi più versatili, l′HEPES viene utilizzato diffusamente nella ricerca in biologia cellulare, biochimica e biologia. Una caratteristica di rilievo consiste nella mancanza di reattività nei confronti degli ioni metallici. A differenza di molti altri tamponi, l′HEPES non forma complessi di rilievo con la maggior parte dei metalli: ciò ne fa un′ottima scelta per quelle applicazioni in cui sono presenti ioni metallici, con la cui attività l′HEPES non interferisce. Questa peculiarità lo rende particolarmente utile come “tampone non coordinante” (non-coordinating buffer). Nelle colture cellulari, l′HEPES è particolarmente efficace nel mantenere stabile il pH fisiologico, a dispetto delle variazioni nella concentrazione di diossido di carbonio determinate dalla respirazione cellulare. Ciò lo distingue dai tamponi bicarbonato (NaHCO3) i quali, benché comunemente utilizzati, sono meno efficaci nel mantenere stabilità del pH
L′HEPES si dimostra altresì una scelta più vantaggiosa in vari processi biologici e biochimici. La sua natura di elettrolita anfotero (anfolito) lo rende idoneo come separatore per la generazione di gradienti di pH nella focalizzazione isoelettrica, una tecnica impiegata spesso per la separazione e l′analisi delle proteine. In più, se confrontato con tamponi con un numero minore di gruppi amminici sostituiti, come il Tris, l′HEPES interferisce con le reazioni enzimatiche di restrizione del DNA in misura molto ridotta. Questo fa dell′HEPES la scelta d′elezione per quelle applicazioni che comportano la manipolazione e l′analisi del DNA. Oltre a queste specifiche applicazioni, l′HEPES si dimostra una valida scelta in numerosi altri procedimenti biologici e biochimici, tra cui l′immunoprecipitazione, la lisi cellulare e l′imaging cellulare dal vivo. La sua versatilità, abbinata alla sua eccezionale capacità tamponante e alle ridotte interazioni con altre molecole, fa di HEPES uno strumento indispensabile in svariate aree di ricerca.
Applicazioni
L′ HEPES viene utilizzato:
  • per integrare il terreno DMEM (Eagle modificato da Dulbecco) per la coltura e il mantenimento delle linee cellulari.
  • come componente del buffer di risospensione delle piastrine
  • come supplemento nella soluzione salina basica di Hank, utilizzata per il lavaggio del tessuto pancreatico
  • come componente del tampone di lavaggio e del tampone di bloccaggio nella purificazione e quantificazione delle proteine con saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA)
  • per la regolazione e il mantenimento del pH di soluzioni biologiche
  • come componente della soluzione salina bilanciata di Hank (HBSS) e come terreno di dissociazione negli studi di sviluppo neuronale
  • per omogenare i tessuti e nella preparazione di estratti citosolici e nucleari dalle cellule
  • come componente di terreni per la coltura di cheratinociti e fibroblasti
Caratteristiche e vantaggi
  • Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità ad un ampio ventaglio di applicazioni
  • Altamente solubile in acqua, con intervallo utile di pH da 6,8 a 8,2 e pKa di 7,5 a 25 °C
  • Legame con ioni metallici trascurabile
  • Meno tossico per le cellule rispetto ad altri tamponi, quali il Tris e il tampone fosfato
  • Stabile in un ampio intervallo di pH
  • Sottoposto a ricerca di endotossine e a conteggio totale di microrganismi aerobi
  • Privo di DNasi, RNasi, nickasi, endonucleasi, esonucleasi e proteasi
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
HEPES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
H7006
HEPES
HEPES Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1428
HEPES
The slice overlay assay: a versatile tool to study the influence of extracellular signals on neuronal development.
Polleux F and Ghosh A
Science's STKE : Signal Transduction Knowledge Environment, 136, pl9-pl9 (2002)
Three-Dimensional Human Tissue Models of Wounded Skin
Egles C, et al.
Methods in Molecular Biology, 585, 345-359 (2010)
Blood compatibility of surfaces with superlow protein adsorption.
Zhang Z, et al.
Biomaterials, 29(32), 4285-4291 (2008)
Use of a new buffer in the culture of animal cells.
Williamson JD and Cox P
The Journal of General Virology, 2, 309-309 (1968)
Complex thermorheology of living cells.
Schmidt BUS, et al.
New Journal of Physics, 17(7), 073010-073010 (2015)
Protocolli
Selected Protocol from "Protein-Protein Interactions: A Molecular Cloning Manual, 2nd Edition,", Erica A. Golemis and Peter D. Adams. Protein Interactions Captured by Chemical Cross-linking: One-Step Cross-linking with Formaldehyde
cAMP Assays protocol from cold spring harbor
To determine the molecular weights of protein antigens, to study protein/protein interactions, to determine specific enzymatic activity, to monitor protein post-translational modifications and to determine the presence and quantity of proteins.