Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
H7006
Sigma-Aldrich
HEPES
≥99.0% (titration)
Sinonimo/i:
2-(4-(2-Idrossietil)piperazin-1-il)etansolfonato di sodio, Acido 4-(2-idrossietil)piperazina-1-etansolfonico, N-(2-idrossietil)piperazina-N′-(acido 2-etansolfonico)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17N2NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (titration)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white
pH
10-12 (1 M in water)
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Solubilità
water: 0.1 M, clear, colorless
Compatibilità
suitable for mass spectrometry
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
general analytical (
)
life science and biopharma
metabolomics
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
L′HEPES sale sodico, o sale di sodio dell′acido 4-(2-idrossietil)piperazin-1-etansolfonico, è un è un tampone zwitterionico biologico largamente utilizzato in applicazioni di ricerca in biologia e in biochimica. Esercita la sua azione tampone nell′intervallo di pH tra 6,8 e 8,2 e per questo è molto apprezzato in una varietà di applicazioni di ricerca. L′HEPES rappresenta una soluzione molto apprezzata nel tamponamento dei terreni per colture cellulari, potendo offrire, rispetto ad alternative quali il Tris e il tampone fosfato, caratteristiche vantaggiose come una più bassa tossicità nei confronti delle cellule.
Ampiamente utilizzato nella ricerca in biologia cellulare e in biochimica, l′HEPES dà prova della sua versatilità nei protocolli di estrazione e di purificazione delle proteine, grazie alla sua stabilità in un ampio intervallo di pH e a una propensione a legarsi a ioni metallici assai ridotta. Oltre a ciò, l′HEPES si dimostra utile in diversi processi biologici e biochimici, tra cui l′immunoprecipitazione, la lisi cellulare e l′imaging cellulare dal vivo, e per questo viene considerato uno strumento polivalente per svariate applicazioni di ricerca.
Applicazioni
Il tampone HEPES trova applicazione:
  • nella maggior parte degli studi in cui sono coinvolti ioni metallici
  • come sostituto dei tamponi Tris e fosfato negli studi che coinvolgono ioni metallici
  • come tampone di lucidatura negli studi sulle piante
  • come tampone di corsa in elettroforesi su gel
  • come tampone negli studi di elettroporazione
  • nel dosaggio di Bradford e nel saggio dell′acido bicinconinico (BCA)
  • come tampone di estrazione per evitare di danneggiare le proteine dei globuli rossi
È stato impiegato inoltre:
  • come componente nella formulazione di un tampone a basso tenore di saccarosio
  • come componente di tampone in una soluzione di Hanks modificata, una soluzione pseudo-fisiologica
Caratteristiche e vantaggi
  • Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità ad un ampio ventaglio di applicazioni
  • Altamente idrosolubile
  • Legame con ioni metallici trascurabile
  • Meno tossico per le cellule rispetto ad altri tamponi, quali il Tris e il tampone fosfato
  • Stabile in un ampio intervallo di pH
Confezionamento
The DRYPOUR®packaging system for high-quality hygroscopic salts DRYPOUR® packaging:
  • The current DRYPOUR® packaging configuration is in a 50L nestable drum
  • 25KG-DP are the standard prepack offering
  • Smaller volumes can be put in the same drum for variable configurations
The benefits of DRYPOUR®:
  • Improves operational efficiency by reducing material preparation time and increasing operator safety
  • Minimizes caking of hygroscopic salts
  • Offers triple protection: against moisture inside and outside, and against contamination
How does the DRYPOUR®packaging system Improve your operational efficiency?
  • This state-of-the-art design packaging system minimizes caking, thus significantly reducing the time needed for material preparation
  • PE drum with our new tamper-evident seal, a polyethylene liner with integrated desiccant bags and a breathable interior Tyvek® liner
  • Desiccant bags are firmly integrated into the polyethylene liner
  • Triple protection delivers two invaluable results:
  1. Dramatically reduced caking
  2. No contamination risk from the desiccant
Stato fisico
Materiale liofilizzato, atomizzato o cristallizzato.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Note legali
DRYPOUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nishant Mehta et al.
Cell reports, 28(10), 2509-2516 (2019-09-05)
V-domain immunoglobulin (Ig) suppressor of T cell activation (VISTA) is an immune checkpoint protein that inhibits the T cell response against cancer. Similar to PD-1 and CTLA-4, a blockade of VISTA promotes tumor clearance by the immune system. Here, we report a
Åsa Birna Birgisdottir et al.
Autophagy, 15(8), 1333-1355 (2019-02-16)
Autophagosome formation depends on a carefully orchestrated interplay between membrane-associated protein complexes. Initiation of macroautophagy/autophagy is mediated by the ULK1 (unc-51 like autophagy activating kinase 1) protein kinase complex and the autophagy-specific class III phosphatidylinositol 3-kinase complex I (PtdIns3K-C1). The
Rakesh K Pathak et al.
Analytical chemistry, 84(11), 5117-5123 (2012-05-04)
An in situ prepared Zn(2+) complex of triazole linked imino-thiophenyl conjugate of calix[4]arene, [ZnL], was demonstrated to be highly fluorescent in HEPES buffer solution. [ZnL] has been used as a chemo-sensing ensemble for the recognition of phosphates in general and
Jemimah Walker et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 100(4), 1134-1141 (2012-02-15)
Magnesium (Mg) and its alloys have been proposed as degradable replacements to commonly used orthopedic biomaterials such as titanium alloys and stainless steel. However, the corrosion of Mg in a physiological environment remains a difficult characteristic to accurately assess with
Junbo Li et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(13), 3623-3626 (2012-02-24)
We developed a novel method for Cu(2+) detection based on the ion promoted oxidation reaction. Chemodosimeter L (weak fluorescence) can be oxidized into 3-benzothiazoly-7-N,N-diethylaminocoumarin (strong green fluorescence, coumarin 6) by Cu(2+) with high selectivity and sensitivity in HEPES (10 mM