H6147
HEPES
BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (titration)
Sinonimo/i:
Acido 4-(2-idrossietil)piperazina-1-etansolfonico, N-(2-idrossietil)piperazina-N′-(acido 2-etansolfonico)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.5% (titration)
Stato
powder
tecniche
cell culture | embryo: suitable
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
7.5
Solubilità
water: 500 mg/mL, clear, colorless
Assorbimento
≤0.05 at 290 in H2O at 33%
Stringa SMILE
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a constituent of modified Eagle′s minimum essential medium for in vitro culturing of spermatogenic cells and as a constituent of the cryoprotectant used to preserve these germ cells
- As a component of modified Ham′s F-10 for the incubation of doe zygotes to carry out Haploid male hemizygous recipient production
- in the preparation of 90% Percoll solution used in Percoll- gradient method for sperm collection and preparation
Altre note
Proprietà fisiche
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?