Documenti
PHG0001
SAFC
HEPES
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido 4-(2-idrossietil)piperazina-1-etansolfonico, N-(2-idrossietil)piperazina-N′-(acido 2-etansolfonico)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.30
Beilstein:
883043
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
4.7-5.3 (, )
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Attività estranea
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Stringa SMILE
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
La qualità delle soluzioni tampone è fondamentale per il successo dei processi biofarmaceutici, giacché i tamponi sono indispensabili in quasi tutti i passaggi della produzione.
La nostra ampia selezione di sostanze tampone, tutte prodotte secondo processi adeguatamente controllati, è tagliata su misura per le vostre esigenze. Abbiamo prodotti in grado di rispondere a qualunque esigenza produttiva, da quelli di grado non-GMP per le applicazioni a basso rischio, fino ai prodotti conformi alle IPEC-PQG GMP per le applicazioni a più alto rischio.
Applicazioni
L′HEPES è un tampone biologico spesso denominato tampone di “Good”. È il tampone biologico più usato, grazie al suo pKa di 7,31 che corrisponde al pH fisiologico di 7,36. L′HEPES è considerato non tossico per le linee di coltura cellulari, è altamente solubile in acqua e offre un′elevata limpidezza della soluzione.
L′HEPES è usato nei terreni di coltura cellulare, nelle formulazioni tampone in biofarmaceutica (sia upstream che downstream) e nei reagenti diagnostici. I tamponi basati su HEPES si usano nei bioprocessi di purificazione di anticorpi, bioattivi, proteine e fattori di crescita.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
HEPES 1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H0887
HEPES
HEPES BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
H3784
HEPES
HEPES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
H7006
HEPES
HEPES BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture, 0.2 μm filtered
Sigma-Aldrich
H3537
HEPES
Brendan M Leung et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 9(11), 1247-1258 (2013-03-19)
Modular cardiac tissues developed both vascular and cardiac structures in vivo, provided that the host response was attenuated by omitting xenoproteins from the modules. Collagen gel modules (with Matrigel(TM)) containing cardiomyocytes (CMs) alone or CMs with surface-seeded endothelial cells (ECs; CM/EC
P Dey et al.
Oncogene, 33(33), 4213-4225 (2013-10-01)
Estrogen receptor β (ERβ) is emerging as a critical factor in understanding prostate cancer biology. Although reduced in prostate cancer above Gleason grade 3, ERβ is a potential drug target at the initial stage of the disease. In human prostate
Frédéric Perros et al.
Journal of the American College of Cardiology, 65(7), 668-680 (2015-02-14)
Endothelial cell (EC) dysfunction plays a central role in the pathogenesis of pulmonary arterial hypertension (PAH), promoting vasoconstriction, smooth muscle proliferation, and inflammation. This study sought to test the hypothesis that nebivolol, a β1-antagonist and β2,3-agonist, may improve PAH and
Alexandre Albanese et al.
ACS nano, 8(6), 5515-5526 (2014-05-07)
A nanoparticle's physical and chemical properties at the time of cell contact will determine the ensuing cellular response. Aggregation and the formation of a protein corona in the extracellular environment will alter nanoparticle size, shape, and surface properties, giving it
Bérangère Pinan-Lucarré et al.
Nature, 511(7510), 466-470 (2014-06-05)
Because most neurons receive thousands of synaptic inputs, the neuronal membrane is a mosaic of specialized microdomains where neurotransmitter receptors cluster in register with the corresponding presynaptic neurotransmitter release sites. In many cases the coordinated differentiation of presynaptic and postsynaptic