Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
G9422
Sigma-Aldrich
β-Glicerofosfato
BioUltra, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99% (titration)
Sinonimo/i:
BGP, Glicerolo 2-fosfato
About This Item
Formula condensata:
(HOCH2)2CHOP(O)(ONa)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.04 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
synthetic (chemical)
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99% (titration)
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Impurezze
≤0.1% Insoluble matter
≤0.5 mol % L-α-isomer
Colore
white
Punto di fusione
102-104 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Il sale disodico idrato dell′acido glicerofosforico, noto anche come BGP, è un composto versatile che trova applicazione in diversi ambiti di ricerca, quali la biologia cellulare, la ricerca biochimica e la metabolomica. Noto per essere un metabolita endogeno e un inibitore della serina-treonina fosfatasi, il BGP è utilizzato diffusamente nelle formulazioni di idrogel di chitosano nell′ambito della ricerca sul drug delivery. Il BGP funge da fonte di fosfato per la crescita cellulare e la produzione di proteine ricombinanti, fornendo un apprezzabile contributo nella formulazione di terreni di coltura poiché ne riduce la precipitazione in condizioni di pH particolarmente elevato. Trova inoltre applicazione nelle soluzioni elettrolitiche per l′ossidazione a micro-arco (o ossidazione elettrolitica al plasma), contribuendo alla produzione di rivestimenti fotocatalitici.
In biologia cellulare, il β-glicerofosfato nella sua forma di sale disodico gioca un ruolo centrale come donatore di gruppi fosfato negli studi sulla mineralizzazione delle matrici e accelera la calcificazione nelle cellule muscolari lisce vascolari. Se reso disponibile agli osteoblasti, il BGP promuove altresì la mineralizzazione delle matrici ossee in quanto fonte essenziale di ioni fosfato. Nel campo della ricerca biochimica, impiegato nei tamponi di reazione per il saggio delle chinasi il BGP agisce come classico inibitore della serina-treonina fosfatasi, assicurando un′inibizione ad ampio spettro. La sua capacità di agire come donatore di fosfato organico è particolarmente apprezzato nei terreni di coltura per la differenziazione di cellule staminali mesenchimali in osteoblasti. Oltre a ciò, il BGP è usato per tamponare il terreno M17 per la coltura di Lactococcus per l′espressione di proteine ricombinanti. Nel complesso, il BGP trova impiego in numerose aree di ricerca, rivelandosi un elemento assai utile in studi che vanno dalla biologia cellulare, alla ricerca biochimica fino alla metabolomica.
Applicazioni
β-Il glicerofosfato è un classico inibitore della fosfatasi serina-treonina usato in tamponi di reazione delle chinasi. BGP è spesso impiegato in combinazione con altri inibitori di fosfatasi/proteasi per la inibizione ad ampio spettro. Funziona come un donatore di fosfato organico ed è stato usato in terreni di coltura per la differenziazione da cellule staminali mesenchimali a cellule di tipo osteoblasti. BGP è usato anche per tamponare terreni di coltura M17 per la coltura di Lactococcus nell′espressione di proteine ricombinanti.
Inizia la differenziazione di cellule staminali derivate dal midollo osseo inserite in un gel naturale collagene/chitosano progettato per ingegneria dei tessuti.
Caratteristiche e vantaggi
  • Versatile ed adattabile ad un′ampia varietà di applicazioni di laboratorio e di ricerca
  • Adatto per colture cellulari e colture di cellule vegetali
  • Le analisi cui viene sottoposto ne assicurano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, a garanzia di conformità per un ampio ventaglio di applicazioni
  • Di grado Bioultra, per le vostre ricerche in ambito biochimico e di biologia cellulare.
Qualità
Basso contenuto di fosfato inorganico. Miscele di α- e β-glicerofosfati sono state impiegate tradizionalmente in terreni di coltura biologici ma alti livelli di fosfati inorganici (non legati) sono stati associati con la crescita irregolare di batteri e precipitati indesiderati.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
J Douglas et al.
The Journal of applied bacteriology, 56(2), 321-326 (1984-04-01)
An easily prepared medium, originally designed for the cultivation of lactic phages, has been found to have much wider application. Experience in its use over a ten year period with a range of physiologically diverse bacteria, for teaching and research
Maryam Iravani et al.
Endocrine connections, 8(9), 1302-1309 (2019-08-23)
Estrogens may affect bone growth locally or systemically via the known estrogen receptors ESR1, ESR2 and G protein-coupled estrogen receptor 1 (GPER1). Mouse and human growth plate chondrocytes have been demonstrated to express GPER1 and ablation of this receptor increased
A Herrera et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109760-109760 (2019-07-28)
In the design of macroporous biomaterial scaffolds, attention is payed predominantly to the readily accessible macroscopic mechanical properties rather than to the mechanical properties experienced by the cells adhering to the material. However, the direct cell mechanical environment has been
Lucas R Brun et al.
SpringerPlus, 3, 676-676 (2014-12-19)
The aim of this study was to evaluate the effect of strontium ranelate (SrR) on bone mineral density (BMD) and bone turnover markers after 1 year of treatment. Additionally, the effect of SrR in bisphosphonate-naïve patients (BP-naïve) compared to patients previously
Kai-Chiang Yang et al.
Biotechnology and bioengineering, 115(9), 2341-2355 (2018-05-20)
Transplantation of encapsulated porcine islets is proposed to treat type 1 diabetes. However, the envelopment of fibrous tissue and the infiltration of immune cells impair islet function and eventually cause implant failure. It is known that hemodialysis using an ethylene