A5533
Alizarin Red S
certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinonimo/i:
3,4-Dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt, Alizarin Carmine, Alizarin Red, water soluble, Alizarin sodium monosulfonate, Alizarin sulfonate sodium, Alizarinsulfonic acid sodium salt, Sodium alizarinsulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Alizarin Red S, certified by the Biological Stain Commission
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Livello qualitativo
Stato
powder
Concentrazione
0.015 g/L in 0.1 M NaOH
tecniche
titration: suitable
Colore
dark red
yellow-orange to dark orange
Solubilità
H2O: 1 mg/mL
ε (extinction coefficient)
592-598 nm at 0.015 g/L in 0.1 M NaOH
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Oc1c(O)c(cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H8O7S.Na/c15-11-6-3-1-2-4-7(6)12(16)10-8(11)5-9(22(19,20)21)13(17)14(10)18;/h1-5,17-18H,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Alizarin Red S has been used for checking the calcium deposits in osteogenic culture.
- It has been used for the quantitative analyses of calcification in aortic explants.
- It has been used for mineral staining in osteoblast cultures.
Azioni biochim/fisiol
Compatibilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?