122777
Alizarin
Dye content 97 %
Sinonimo/i:
1,2-Dihydroxyanthraquinone, Mordant Red 11
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 97%
Colore
yellow
visual transition interval
10.1-12.1, red to violet(alkaline)
5.5-6.8, yellow to red(acid)
Punto di fusione
279-283 °C (lit.)
Solubilità
0.1 M NaOH: 0.01 g/L
λmax
567 nm (2nd)
609 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
13000 at 227-233 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
26000 at 268-274 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O4/c15-10-6-5-9-11(14(10)18)13(17)8-4-2-1-3-7(8)12(9)16/h1-6,15,18H
RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?