229148
Purpurin
Dye content 90 %
Sinonimo/i:
1,2,4-Trihydroxyanthraquinone, Hydroxylizaric acid, Verantin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>70-85% (HPLC)
Stato
powder
Composizione
Dye content, 90%
Impurezze
1-3% DMF
Punto di fusione
253-256 °C (lit.)
Solubilità
NH4OH: 1 mg/mL, clear to turbid
λmax
515 nm
521 nm (2nd)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
BBNQQADTFFCFGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?