Documenti fondamentali
900600
Sigma-Aldrich
3-(Fluorosulfonyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid
≥95%
Sinonimo/i:
Carboxyl sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13FO4SSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Disponibilità
available only in USA
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC(C#C[Si](C)(C)C)=CC(C(O)=O)=C1)(F)=O
InChI
CNXMDAYMSVWYAS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-(Fluorosulfonyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)