Documenti fondamentali
900603
Sigma-Aldrich
(4-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
≥95%
Sinonimo/i:
Amino (PEG)2 benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.39
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
(4-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and amine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its PEGylated amine linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.