900610
Hydroxyl di-benzophenone (PEG)3 alkyne
Sinonimo/i:
4-(4-((2-(2-(2-(4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)phenoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamoyl)benzoyl)benzoic acid, Probe building block
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Avvertenza
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.