900860
3-Amino-5-ethynylbenzenesulfonyl fluoride
≥95%
Sinonimo/i:
Amino sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1=CC(S(=O)(F)=O)=CC(C#C)=C1
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.