Key Documents
136387
Sigma-Aldrich
4-(Fluorosulfonyl)benzoyl chloride
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
p-(Fluorosulfonyl)benzoyl chloride
About This Item
Formula condensata:
FSO2C6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
P. eboll.
96-97 °C/0.7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
46-48 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
FS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO3S/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)13(9,11)12/h1-4H
JMTAYFNTRRLWQG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-(Fluorosulfonyl)benzoyl chloride was used as reagent in the synthesis of irreversible adenosine A1 antagonist 8-cyclopentyl-3-N-[3-((3-(4-fluorosulphonyl)benzoyl)-oxy)-propyl]-1-N-propyl-xanthine.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
J E van Muijlwijk-Koezen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(6), 815-818 (2001-03-30)
A new preparative synthetic route for the irreversible adenosine A1 antagonist 8-cyclopentyl-3-N-[3-((3-(4-fluorosulphonyl)benzoyl)-oxy)-propyl]-1-N-propyl-xanthine (FSCPX, 1) is described. The availability of ample amounts of the irreversible antagonist FSCPX allowed us to use FSCPX as a research tool for adenosine A1 receptors in