Documenti fondamentali
ALD00364
Sigma-Aldrich
4-(2-Bromoacetyl)benzenesulfonyl fluoride
95% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrFO3S
Peso molecolare:
281.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95% (GC)
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
104-110 °C
Densità
1.705 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
FS(C1=CC=C(C(CBr)=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H6BrFO3S/c9-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)14(10,12)13/h1-4H,5H2
RWHNIEOAPNZZGI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)