192376
4-Bromo-2,6-dimethylaniline
98%
Sinonimo/i:
4-Bromo-2,6-xylidine
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
48-51 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)cc(C)c1N
InChI
1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3
QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 4-bromo-N-(1-(6-(1-isopropyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)pyridin-2-yl)ethylidene)-2,6-dimethylbenzenamine
- N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-5-trimethylammoniumsalicylaldimine chloride
- ethynyl-functionalized persistent perylene diimide-multichromophore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?