Key Documents
ALD00086
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzenesulfonyl fluoride
95% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrFO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95% (GC)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
45-50 °C
Stringa SMILE
FS(C1=CC=CC=C1Br)(=O)=O
InChI
1S/C6H4BrFO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
CVLBPNVZAWKPFN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)