Key Documents
ALD00056
Sigma-Aldrich
2-Naphthalenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7FO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
83-88 °C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1)(F)=O
InChI
1S/C10H7FO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
LGWYRYDAHZTSKX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.