Fabricação de vacinas: Desenvolvimento de processos e conhecimentos técnicos
As vacinas estão entre as intervenções em saúde mais econômicas contra patógenos e outras doenças infecciosas, salvando milhões de vidas anualmente e melhorando a qualidade de vida de inúmeras outras. Contudo, a crescente demanda global impõe sérios desafios para os fabricantes de vacinas. Cada novo patógeno ou surto aumenta a variedade de tipos de vacinas e métodos de fabricação necessários, impedindo o estabelecimento de modelos de processamento robustos que poderiam melhorar a eficácia, segurança e acessibilidade econômica geral. Os fabricantes devem, alternativamente, desenvolver abordagens personalizadas que ampliem os limites das ciências biológicas, ao mesmo tempo em que aceleram a produção de vacinas urgentemente necessárias, com eficiência e economia.
Do ponto de vista da fabricação, muitos fatores são fundamentais para acelerar a produção de vacinas e atingir as metas de desempenho. Estes incluem aumento de escala previsível, produtividade otimizada upstream, remoção robusta de impurezas, recuperação maximizada downstream, velocidade até a chegada à fase clínica, segurança do paciente e conformidade regulatória. Alcançar melhorias nos processos pode impulsionar o sucesso de todas as plataformas de desenvolvimento de vacinas descritas abaixo, mas são necessárias tecnologias inovadoras e um alto nível de conhecimento técnico em aplicação.
Recursos relacionados
Bioprocessamento de vacinas
Brochura: Vaccine Bioprocessing Handbook
Brochura: Enabling Vaccines Production - Solving Challenges Together
Biopharmaceutical Applications Guide
Fluxo de trabalho: mRNA Manufacturing and Formulation. Products. Services. Expertise
Brochura: Enabling Solutions for Vaccines and Viral Therapies
Webinar: Insights from a Global Collaboration Accelerating Vaccine Development with an Optimized VLP Platform
Webinar: Make it Right – Best Practices for mRNA Manufacturing
Webinar: Unlocking the Potential of mRNA Vaccines and Therapeutics: A Manufacturing Perspective
Webinar: Process Development Guidance for AAV and Lentivirus Manufacturing Based on Cost Modeling
Webinar: Sf-RVN Cell Line and CD Media Platform: A Production Platform for VLP and AAV
Artigo: Manufacturing Strategies for mRNA Vaccines and Therapeutics
Panfleto: Sf-RVN® Insect Cell Line
Artigo: The Role of the Virus-Like Particle Vaccine Technology in the Evolving Pandemic - 18 de novembro de 2021 - Emerging BioTalk
Fabricação flexível
Informe técnico: Developing an Accelerated and More Cost-Effective Single-Use Adenoviral Vector Vaccine Manufacturing Process
Informe técnico: How Pandemics and Outbreaks Have Influenced the Adoption of Single-use Vaccine Manufacturing
Brochura: Flexible Manufacturing of Vaccine
Webinar: Re-imagining Vaccine Manufacturing to Address Global Health Challenges
Infographics Manufacturing Costs
Purificação intensificada (downstream)
Informe técnico: Vaccine Manufacturing - Collaboration Helps to Overcome Vaccine Process Challenges
Webinar: Scalable Purification of Plasmid DNA for use in Vaccine Manufacturing
eBook: Plasmid DNA Downstream Process
Nota de aplicação: Scalable Purification of Plasmid DNA for use in Vaccine Manufacturing
Informe técnico: Downstream Process Intensification for Virus Purification Using Membrane Chromatography
Webinar: Downstream Process Intensification for Virus Purification Using Membrane Chromatography
Informe técnico: Filtration Strategies for Optimal Development and Purification of a Foot and Mouth Disease Virus
Nota de aplicação: Eshmuno CMX on Glycovariant Separation Including for COVID-19
Nota de aplicação: Optimizing Downstream Processing for an Inactivated Rabies Vaccine
Nota de aplicação: Effect of Benzonase® Endonuclease Addition to Purification of Sabin Polio Virus Type 3
Webinar: Effective and Efficient Design of a Downstream Purification Process for Plasmid DNA
Remoção de DNA e RNA usando a endonuclese Benzonase® durante a produção viral
Informe técnico: Designing a Plasmid DNA Downstream Purification Process, for mRNA
Segurança viral para produção de vírus
Webinar: Racing to Develop COVID-19 Vaccines and Therapies that Meet Regulatory Expectations
Webinar: Accelerating COVID-19 Therapies: How a Streamlined Biosafety Strategy Can Get You to Clinic Faster
Vacinas de partículas semelhantes a vírus (VLP)
Uma partícula semelhante a vírus (VLP, do inglês virus-like particle) é uma nanopartícula biológica que consiste da capa proteica protetora de um vírus sem o seu genoma. Por mimetizar a estrutura geral das partículas virais, mas sem o material genético infeccioso, elas representam um modelo atraente para o desenvolvimento de vacinas. As VLPs podem ser produzidas por métodos como cultura de células de mamíferos, cultura de células de insetos e sistemas à base de bactérias e leveduras. Embora esses sistemas possam resultar em bons rendimentos de produção, a sua purificação requer atenção especial. O desafio é desenvolver um processo escalonável upstream, juntamente com etapas de clarificação e purificação eficazes, garantindo a qualidade do produto e a reprodutibilidade.
Vacinas de vetores virais
Os vetores virais são uma plataforma promissora para o desenvolvimento de vacinas, induzindo a imunidade mediada por células contra doenças complexas como ebola, VSR, COVID-19 e outras ameaças emergentes. Eles também oferecem potencial de resposta rápida para reaproveitamento de um único modelo de produção de vírus para várias doenças. No entanto, os processos que envolvem vetores virais podem apresentar desafios: melhorar o rendimento para atender à demanda de pacientes, manter padrões de teste de biossegurança para caracterização, potência e segurança do produto, bem como simplificar a produção demorada para melhorar a prontidão para comercialização e acelerar a disponibilização da terapia no mercado. Os fabricantes que superam esses desafios podem capitalizar oportunidades que envolvem plataformas de vetores virais, além de melhorar a resposta aos desafios sanitários globais.
Vacinas de DNA plasmidial
O DNA plasmidial (pDNA) é um componente importante das terapias à base de vetores ou vacinas virais. O pDNA também é usado como material de partida para vacinas de mRNA.
Essas moléculas de DNA circular podem ser usadas como transgenes terapêuticos, para codificar o capsídeo viral ou como a vacina em si. Vacinas de DNA foram aprovadas para uso em animais e foram desenvolvidas contra o vírus SARS-CoV-2.
Vacinas de mRNA
As vacinas de mRNA são um tipo de vacina que está se desenvolvendo rapidamente e demonstraram claramente que estão inaugurando uma nova era no estudo e desenvolvimento de vacinas. Os ácidos nucleicos são baseados no DNA formado a partir de um processo de fermentação e, no RNA mensageiro (mRNA), que são sintetizados em sistemas in vitro. Eles induzem ou promovem uma resposta imunológica contra um número maior de patógenos em potencial. Essas vacinas de RNA estão se tornando mais populares devido ao seu rápido tempo viabilização e à produção econômica de grandes quantidades no caso de um surto ou pandemia. Elas também são resilientes e oferecem validade prolongada em diversas condições de armazenamento.
Vacinas polissacarídicas conjugadas
As vacinas polissacarídicas conjugadas (CPS) são usadas globalmente, particularmente em crianças e nos países em desenvolvimento. Elas oferecem proteção vital contra diversas infecções bacterianas, inclusive contra pneumonia, Haemophilus influenzae tipo b (Hib) e meningite. Como os antígenos de polissacarídeos não são muito imunogênicos em seu estado nativo, a conjugação química com uma proteína carreadora imunogênica é uma etapa essencial. A produção de vacinas CPS requer um processo complexo de purificação downstream em várias etapas, que pode representar grandes desafios para os fabricantes sob pressão para maximizar o rendimento e reduzir custos. Para manter as vacinas CPS acessíveis para os países em desenvolvimento, tecnologias de última geração e designs de processos são essenciais para proporcionar uma produção rápida e econômica que também atenda às especificações.
Vacinas de toxoides e bactérias inteiras
Vacinas de toxoides e bactérias inteiras induzem a imunidade de forma semelhante às vacinas CPS, que também utilizam toxoides ou bactérias inativadas por meio de conjugação química. Embora essas plataformas sejam, de modo geral, consideradas seguras, existem desafios relacionados aos processos com a remoção de endotoxinas e, como em qualquer processo, o objetivo de otimizar a recuperação e o rendimento. Tais desafios devem ser superados durante o desenvolvimento e a implementação de processos, a fim de garantir produtos de alta qualidade.
Colaboração - Anúncios em destaque
- Merck e a faculdade de medicina Baylor College of Medicine colaboram para desenvolver uma plataforma de fabricação de vacinas para combater a Covid-19
- Merck aumenta a capacidade de fabricação de vetores virais e terapias gênicas em escala comercial
- Merck apoia o Instituto Jenner para alcançar o primeiro marco na fabricação de vacinas contra a Covid-19