Documentos Principais
1011754
USP
Adapalene Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,2′-Binaphthyl-6,6′-dicarboxylic acid, 2,2′-Binaphthalene-6,6′-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
342.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
adapalene
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc2c(cc(cc2)c3cc4c(cc(cc4)C(=O)O)cc3)cc1
InChI
1S/C22H14O4/c23-21(24)19-7-5-15-9-13(1-3-17(15)11-19)14-2-4-18-12-20(22(25)26)8-6-16(18)10-14/h1-12H,(H,23,24)(H,25,26)
chave InChI
HWEIPTRZTZNYNO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Adapalene Related Compound E USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Adapalene
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)