Y0001120
Adapalene impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
o-Adamantylanisole, 1-(2-Methoxyphenyl)-tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 2-(Adamant-1-yl)methoxybenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
adapalene
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(cccc1)C32CC4CC(C3)CC(C2)C4
InChI
1S/C17H22O/c1-18-16-5-3-2-4-15(16)17-9-12-6-13(10-17)8-14(7-12)11-17/h2-5,12-14H,6-11H2,1H3
chave InChI
HYSZKSPAPGPYFQ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)