1011743
USP
Adapalene Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4,4′-Dimethoxy-3,3′-di(adamant-1-yl)biphenyl
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
adapalene
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(cc(cc1)c5cc(c(cc5)OC)C76CC8CC(C7)CC(C6)C8)C32CC4CC(C3)CC(C2)C4
InChI
1S/C34H42O2/c1-35-31-5-3-27(13-29(31)33-15-21-7-22(16-33)9-23(8-21)17-33)28-4-6-32(36-2)30(14-28)34-18-24-10-25(19-34)12-26(11-24)20-34/h3-6,13-14,21-26H,7-12,15-20H2,1-2H3
chave InChI
SDMSVURKQNRAEU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Adapalene
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)