PHR2830
Adapalene Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
4,4′-Dimethoxy-3,3′-di(adamant-1-yl)biphenyl
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1011743
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
adapalene
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(cc(cc1)c5cc(c(cc5)OC)C76CC8CC(C7)CC(C6)C8)C32CC4CC(C3)CC(C2)C4
InChI
1S/C34H42O2/c1-35-31-5-3-27(13-29(31)33-15-21-7-22(16-33)9-23(8-21)17-33)28-4-6-32(36-2)30(14-28)34-18-24-10-25(19-34)12-26(11-24)20-34/h3-6,13-14,21-26H,7-12,15-20H2,1-2H3
chave InChI
SDMSVURKQNRAEU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)