Documentos Principais
PHR1803
Supelco
Paclitaxel
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Paclitaxel
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H51NO14
Número CAS:
Peso molecular:
853.91
Beilstein:
1420457
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000698
traceable to USP 1491332
família API
paclitaxel
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
213 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
chave InChI
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Padrões farmacêuticos secundários para aplicação em controle de qualidade oferecem uma alternativa conveniente e econômica ao preparo de padrões de trabalho internos para laboratórios e fabricantes farmacêuticos
Aplicação
Esses padrões secundários são qualificados como materiais de referência certificados. Eles são adequados para uso em diversas aplicações analíticas, incluindo não exclusivamente testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos para análises qualitativas e quantitativas, testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas, além de outras demandas de calibração.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O Paclitaxel é um medicamento taxano antineoplásico e antimitótico potente, que se liga à terminação N da β-tubulina e estabiliza microtúbulos, interrompendo o ciclo celular na fase G2/M. O dano aos microtúbulos induz apoptose através de uma via dependente de JNK, seguida de uma via independente da JNK, possivelmente relacionada à ativação da proteína quinase A (PKA) ou da Raf-1 quinase, resultando na fosforilação de Bcl-2. Um metabólito importante da via do CYP2CB é o 6α-hidroxipaclitaxel (6α-OHP).
Atenção
O Paclitaxel é submetido a transesterificação em metanol e é hidrolisado em soluções aquosas.
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP e BP, quando disponíveis.
Outras notas
Este material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise para este material, insira LRAA9808 no campo de documentos abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Erdem D Tabdanov et al.
Cell reports, 25(2), 328-338 (2018-10-12)
Cancer cell migration through and away from tumors is driven in part by migration along aligned extracellular matrix, a process known as contact guidance (CG). To concurrently study the influence of architectural and mechanical regulators of CG sensing, we developed