Documentos Principais
1491354
USP
Composto relacionado ao paclitaxel B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
10-Desacetil-7-epipaclitaxel, 7-epi-10-Desacetiltaxol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H49NO13
Número CAS:
Peso molecular:
811.87
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
paclitaxel
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C45H49NO13/c1-24-29(57-41(54)35(50)33(26-15-9-6-10-16-26)46-39(52)27-17-11-7-12-18-27)22-45(55)38(58-40(53)28-19-13-8-14-20-28)36-43(5,37(51)34(49)32(24)42(45,3)4)30(48)21-31-44(36,23-56-31)59-25(2)47/h6-20,29-31,33-36,38,48-50,55H,21-23H2,1-5H3,(H,46,52)/t29-,30+,31+,33-,34+,35+,36-,38-,43+,44-,45+/m0/s1
chave InChI
TYLVGQKNNUHXIP-DIYBZAJCSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua ficha de informações técnicas (SDS) e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.
Para maiores informações e assistência, acesse o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Padrão de referência USP do composto B relacionado ao paclitaxel destinado ao uso em testes e ensaios de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios da USP. Além disso, para uso com monografias da USP, como:
  • Injeção de paclitaxel
  • Paclitaxel
Nota de análise
Estes produtos são destinados somente ao uso em testes e ensaios. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais, e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Paclitaxel Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(6) (2021)