Key Documents
29914
Supelco
10-O-Deacetylpaclitaxel
reference material
Sinônimo(s):
Paclitaxel impurity G (PhEur), 10-Deacetyltaxol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H49NO13
Número CAS:
Peso molecular:
811.87
Número MDL:
grau
reference material
família API
paclitaxel
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O[C@]12[C@@]3([H])[C@H](OC(C4=CC=CC=C4)=O)[C@](C(C)(C)C([C@@H](O)C([C@]3(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])OC2)=O)=C5C)(O)C[C@@H]5OC([C@H](O)[C@@H](NC(C6=CC=CC=C6)=O)C7=CC=CC=C7)=O)=O
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)